4-(Acetylsulphamoyl)benzeneboronic acid 98%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR9556-1G OR9556-250MG
APOSOR9556-1GEA 11475 SEK
APOSOR9556-1G APOSOR9556-250MG
4-(Acetylsulphamoyl)benzeneboronic acid 98%
4-(Acetylsulphamoyl)benzeneboronic acid
Formel: C₈H₁₀BNO₅S
MW: 243,04 g/mol
Smältpunkt: 130…134 °C
Storage Temperature: Kylskåp
MDL Number: MFCD08436010
CAS nummer: 913835-52-6