4-(2-Chloroethylcarbamoyl)phenylboronic acid 95%
Leverantör: Apollo Scientific
OR9551-1G
OR9551-5G
APOSOR9551-1GEA
1400
SEK
APOSOR9551-1G
APOSOR9551-5G
4-(2-Chloroethylcarbamoyl)phenylboronic acid 95%
4-(2-Chloroethylcarbamoyl)phenylboronic acid
Formel:
C₉H₁₁BClNO₃ Smältpunkt: 173…175 °C Storage Temperature: Kylskåp |
MDL Number:
MFCD08436019 CAS nummer: 874460-05-6 |