4-Bromo-3-methoxybenzoic acid 98%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR9543-5G OR9543-25G
APOSOR9543-5GEA 430 SEK
APOSOR9543-5G APOSOR9543-25G
4-Bromo-3-methoxybenzoic acid 98%
4-Bromo-3-methoxybenzoic acid
Formel: C₈H₇BrO₃
Smältpunkt: 221…224 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD08436017
CAS nummer: 56256-14-5