3-(Benzyloxy)-4-bromobenzoic acid 98%
Leverantör: Apollo Scientific
OR9541-1G OR9541-5G
APOSOR9541-1GEA 2725 SEK
APOSOR9541-1G APOSOR9541-5G
3-(Benzyloxy)-4-bromobenzoic acid 98%
3-(Benzyloxy)-4-bromobenzoic acid
Formel: C₁₄H₁₁BrO₃
Smältpunkt: 198…201 °C
Storage Temperature: Kylskåp
MDL Number: MFCD08436069
CAS nummer: 17054-27-2