8-Hydroxy-1,2,3,4-tetrahydroquinoline 96%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
Synonyms: 1,2,3,4-Tetrahydroquinolin-8-ol, 1,2,3,4-Tetrahydro-8-hydroxyquinoline
OR954020-1G OR954020-25G OR954020-5G
APOSOR954020-1GEA 1300 SEK
APOSOR954020-1G APOSOR954020-25G APOSOR954020-5G
8-Hydroxy-1,2,3,4-tetrahydroquinoline 96%
8-Hydroxy-1,2,3,4-tetrahydroquinoline
Formel: C₉H₁₁NO
MW: 149.1900 g/mol
Smältpunkt: 115…120 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD02656029
CAS nummer: 6640-50-2