Methyl-4-bromo-3-methoxybenzoate 98%
Leverantör: Apollo Scientific
|
Varning
|
OR9540-1G
OR9540-25G
OR9540-5G
APOSOR9540-1GEA
260
SEK
APOSOR9540-1G
APOSOR9540-25G
APOSOR9540-5G
Methyl-4-bromo-3-methoxybenzoate 98%
Methyl-4-bromo-3-methoxybenzoate
Formel:
C₉H₉BrO₃ Smältpunkt: 58…61 °C Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD08436018 CAS nummer: 17100-63-9 |