3-Amino-N,N-dimethylbenzamide 95%
Leverantör: Apollo Scientific
OR953934-1G OR953934-5G
APOSOR953934-1GEA 1150 SEK
APOSOR953934-1G APOSOR953934-5G
3-Amino-N,N-dimethylbenzamide 95%
3-Amino-N,N-dimethylbenzamide
Formel: C₉H₁₂N₂O
MW: 164,2044 g/mol
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD01168905
CAS nummer: 33322-60-0