4-Chlorobenzofuro[3,2-d]pyrimidine
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR953913-1G OR953913-250MG OR953913-5G
APOSOR953913-1GEA 685 SEK
APOSOR953913-1G APOSOR953913-250MG APOSOR953913-5G
4-Chlorobenzofuro[3,2-d]pyrimidine
4-Chlorobenzofuro[3,2-d]pyrimidine
Formel: C₁₀H₅ClN₂O
MW: 204,6100 g/mol
Smältpunkt: 146 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00763943
CAS nummer: 39876-88-5