2-Imidazo[1,2-a]pyridin-2-ylethanamine 95%
Leverantör: Apollo Scientific
OR953872-1G OR953872-250MG
APOSOR953872-1GEA 8400 SEK
APOSOR953872-1G APOSOR953872-250MG
2-Imidazo[1,2-a]pyridin-2-ylethanamine 95%
2-Imidazo[1,2-a]pyridin-2-ylethanamine
Formel: C₉H₁₁N₃
MW: 161,21 g/mol
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD06738922
CAS nummer: 43170-96-3