3-Bromo-5-chloro-1,2,4-thiadiazole
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR9538-10G OR9538-1G OR9538-5G
APOSOR9538-10GEA 3250 SEK
APOSOR9538-10G APOSOR9538-1G APOSOR9538-5G
3-Bromo-5-chloro-1,2,4-thiadiazole
3-Bromo-5-chloro-1,2,4-thiadiazole
Formel: C₂BrClN₂S
MW: 199,45 g/mol
Kokpunkt: 192…194 °C
Smältpunkt: 24…25 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00799287
CAS nummer: 37159-60-7