Methyl-3-(benzyloxy)-4-bromobenzoate 98%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR9535-1G OR9535-250MG
APOSOR9535-1GEA 2000 SEK
APOSOR9535-1G APOSOR9535-250MG
Methyl-3-(benzyloxy)-4-bromobenzoate 98%
Methyl-3-(benzyloxy)-4-bromobenzoate
Formel: C₁₅H₁₃BrO₃
Kokpunkt: 202…203 °C/4mmHg
Smältpunkt: 81…83 °C
Storage Temperature: Kylskåp
MDL Number: MFCD08436016
CAS nummer: 17054-26-1