Isopropyl-2-pyridyl ketone 98%
Leverantör: Apollo Scientific
OR953473-1G OR953473-5G
APOSOR953473-1GEA 1975 SEK
APOSOR953473-1G APOSOR953473-5G
Isopropyl-2-pyridyl ketone 98%
Isopropyl-2-pyridyl ketone
Formel: C₉H₁₁NO
MW: 149,19 g/mol
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00778577
CAS nummer: 59576-30-6