3-(1H-Pyrazol-1-yl)propan-1-ol 95%
Leverantör: Apollo Scientific
OR953335-1G
OR953335-25G
OR953335-5G
APOSOR953335-1GEA
945
SEK
APOSOR953335-1G
APOSOR953335-25G
APOSOR953335-5G
3-(1H-Pyrazol-1-yl)propan-1-ol 95%
Formel:
C₆H₁₀N₂O Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD03727229 CAS nummer: 180741-37-1 |