4-Bromo-1-methyl-1H-pyrazole-3-carboxylic acid 98%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR952757-1G OR952757-25G OR952757-5G
APOSOR952757-1GEA 1250 SEK
APOSOR952757-1G APOSOR952757-25G APOSOR952757-5G
4-Bromo-1-methyl-1H-pyrazole-3-carboxylic acid 98%
4-Bromo-1-methyl-1H-pyrazole-3-carboxylic acid
Formel: C₅H₅BrN₂O₂
Smältpunkt: 200…220 °C
Storage Temperature: Kylskåp
MDL Number: MFCD00463988
CAS nummer: 84547-86-4