7-Hydroxy-1,2,3,4-tetrahydroquinoline 98%
Leverantör: Apollo Scientific
OR952616-1G OR952616-5G OR952616-10G
APOSOR952616-1GEA 585 SEK
APOSOR952616-1G APOSOR952616-5G APOSOR952616-10G
7-Hydroxy-1,2,3,4-tetrahydroquinoline 98%
7-Hydroxy-1,2,3,4-tetrahydroquinoline
Formel: C₉H₁₁NO
MW: 149.1897 g/mol
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD08063887
CAS nummer: 58196-33-1