4-Methoxy-3-nitropyridine
Leverantör: Apollo Scientific
|
Varning
|
OR9526-25G
OR9526-5G
APOSOR9526-25GEA
1725
SEK
APOSOR9526-25G
APOSOR9526-5G
4-Methoxy-3-nitropyridine
4-Methoxy-3-nitropyridine
Formel:
C₆H₆N₂O₃ Smältpunkt: 72…77 °C Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD00209661 CAS nummer: 31872-62-5 |