6-Methoxy-2-naphthol 95%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR952419-25G OR952419-5G
APOSOR952419-25GEA 4500 SEK
APOSOR952419-25G APOSOR952419-5G
6-Methoxy-2-naphthol 95%
6-Methoxy-2-naphthol
Formel: C₁₁H₁₀O₂
Smältpunkt: 148…152 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00088677
CAS nummer: 5111-66-0