1-Chloro-2,5-dimethoxy-4-nitrobenzene
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
Synonyms: 1-Chloro-2,5-dimethyl-4-nitrobenzene
OR9524-25G OR9524-1G OR9524-5G
APOSOR9524-25GEA 4150 SEK
APOSOR9524-25G APOSOR9524-1G APOSOR9524-5G
1-Chloro-2,5-dimethoxy-4-nitrobenzene
1-Chloro-2,5-dimethoxy-4-nitrobenzene
Formel: C₈H₈ClNO₂
Smältpunkt: 78…79 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00087057
CAS nummer: 34633-69-7