Ethyl-4-hydroxypyrimidine-5-carboxylate 97%
Leverantör: Apollo Scientific
OR952315-1G
OR952315-5G
APOSOR952315-1GEA
255
SEK
APOSOR952315-1G
APOSOR952315-5G
Ethyl-4-hydroxypyrimidine-5-carboxylate 97%
Ethyl-4-hydroxypyrimidine-5-carboxylate
Formel:
C₇H₈N₂O₃ Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD00235034 CAS nummer: 4786-52-1 |