4,6-Dichloro-5-nitropyrimidine 97%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR9521-100G OR9521-25G OR9521-10G
APOSOR9521-100GEA 1825 SEK
APOSOR9521-100G APOSOR9521-25G APOSOR9521-10G
4,6-Dichloro-5-nitropyrimidine 97%
4,6-Dichloro-5-nitropyrimidine
Formel: C₄HCl₂N₃O₂
MW: 193,98 g/mol
Smältpunkt: 100…103 °C
Storage Temperature: Kylskåp
MDL Number: MFCD00006107
CAS nummer: 4316-93-2
EINECS: 224-340-6