4-Phenylcyclohexanamine 95%
Leverantör: Apollo Scientific
OR952070-1G OR952070-250MG OR952070-5G
APOSOR952070-1GEA 3325 SEK
APOSOR952070-1G APOSOR952070-250MG APOSOR952070-5G
4-Phenylcyclohexanamine 95%
4-Phenylcyclohexanamine
Formel: C₁₂H₁₇N
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00130038
CAS nummer: 19992-45-1