1-(5-Chlorothien-2-yl)ethanamine 96%
Leverantör: Apollo Scientific
OR951989-1G OR951989-5G
APOSOR951989-1GEA 2575 SEK
APOSOR951989-1G APOSOR951989-5G
1-(5-Chlorothien-2-yl)ethanamine 96%
1-(5-Chlorothien-2-yl)ethanamine
Formel: C₆H₈ClNS
MW: 161,65 g/mol
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD05215241
CAS nummer: 214759-44-1