5-Methylindoline 95%
Leverantör: Apollo Scientific
OR951911-1G OR951911-5G
APOSOR951911-1GEA 925 SEK
APOSOR951911-1G APOSOR951911-5G
5-Methylindoline 95%
5-Methylindoline
Formel: C₉H₁₁N
MW: 133,1900 g/mol
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD03093636
CAS nummer: 65826-95-1