5-(Chloromethyl)-3-methyl-1,2,4-oxadiazole 97%
Leverantör: Apollo Scientific
OR951851-10G OR951851-1G OR951851-5G
APOSOR951851-10GEA 9500 SEK
APOSOR951851-10G APOSOR951851-1G APOSOR951851-5G
5-(Chloromethyl)-3-methyl-1,2,4-oxadiazole 97%
5-(Chloromethyl)-3-methyl-1,2,4-oxadiazole
Formel: C₄H₅ClN₂O
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD08445357
CAS nummer: 1192-81-0