4-Chloro-3,5-dinitrotoluene
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR9518-10G OR9518-1G
APOSOR9518-10GEA 855 SEK
APOSOR9518-10G APOSOR9518-1G
4-Chloro-3,5-dinitrotoluene
4-Chloro-3,5-dinitrotoluene
Formel: C₇H₅ClN₂O₄
Smältpunkt: 114…116 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00060535
CAS nummer: 5264-65-3