Ethyl-4-chloropyrimidine-5-carboxylate 95%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR951693-10G OR951693-1G OR951693-5G
APOSOR951693-10GEA 8650 SEK
APOSOR951693-10G APOSOR951693-1G APOSOR951693-5G
Ethyl-4-chloropyrimidine-5-carboxylate 95%
Ethyl-4-chloropyrimidine-5-carboxylate
Formel: C₇H₇ClN₂O₂
MW: 186,6 g/mol
Kokpunkt: 278 °C/60mmHg
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD07371659
CAS nummer: 41103-17-7