4-Ethylthiobenzamide 95%
Leverantör: Apollo Scientific
OR951373-1G OR951373-250MG
APOSOR951373-1GEA 5150 SEK
APOSOR951373-1G APOSOR951373-250MG
4-Ethylthiobenzamide 95%
4-Ethylthiobenzamide
Formel: C₉H₁₁NS
MW: 165,26 g/mol
Storage Temperature: Omgivande
CAS nummer: 57774-76-2