2-Cyanobenzoic acid 96%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR951322-25G OR951322-5G OR951322-10G
APOSOR951322-25GEA 4525 SEK
APOSOR951322-25G APOSOR951322-5G APOSOR951322-10G
2-Cyanobenzoic acid 96%
2-Cyanobenzoic acid
Formel: C₈H₅NO₂
MW: 147,13 g/mol
Smältpunkt: 212 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00045796
CAS nummer: 3839-22-3