4,7-Dichloroquinazoline 97%
Leverantör: Apollo Scientific
OR951087-10G OR951087-1G OR951087-5G
APOSOR951087-10GEA 2550 SEK
APOSOR951087-10G APOSOR951087-1G APOSOR951087-5G
4,7-Dichloroquinazoline 97%
4,7-Dichloroquinazoline
Formel: C₈H₄Cl₂N₂
MW: 199,0368 g/mol
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00023911
CAS nummer: 2148-57-4