4-Chloronicotinamide 97%
Leverantör: Apollo Scientific
Synonyms: 4-Chloropyridine-3-carboxamide
OR951010-1G OR951010-5G
APOSOR951010-1GEA 2500 SEK
APOSOR951010-1G APOSOR951010-5G
4-Chloronicotinamide 97%
4-Chloronicotinamide
Formel: C₆H₅ClN₂O
Storage Temperature: Omgivande
CAS nummer: 7418-70-4