4-Chloro-1,1-dimethoxybutane 97%
Leverantör: Apollo Scientific
OR951003-25G
OR951003-100G
OR951003-5G
APOSOR951003-25GEA
590
SEK
APOSOR951003-25G
APOSOR951003-100G
APOSOR951003-5G
4-Chloro-1,1-dimethoxybutane 97%
4-Chloro-1,1-dimethoxybutane
Formel:
C₆H₁₃ClO₂ Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD09032953 CAS nummer: 29882-07-3 |