6-Chloro-2,3-dihydroquinolin-4(1H)-one 95%
Leverantör: Apollo Scientific
OR950747-1G OR950747-250MG
APOSOR950747-1GEA 2025 SEK
APOSOR950747-1G APOSOR950747-250MG
6-Chloro-2,3-dihydroquinolin-4(1H)-one 95%
6-Chloro-2,3-dihydroquinolin-4(1H)-one
Formel: C₉H₈ClNO
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD09834922
CAS nummer: 21617-20-9