5'-O-(4,4'-Dimethoxytrityl)thymidine 98%
Leverantör: Apollo Scientific
|
Varning
|
OR9495-100G
OR9495-25G
OR9495-5G
APOSOR9495-100GEA
3100
SEK
APOSOR9495-100G
APOSOR9495-25G
APOSOR9495-5G
5'-O-(4,4'-Dimethoxytrityl)thymidine 98%
5'-O-(4,4'-Dimethoxytrityl)thymidine
Formel:
C₃₁H₃₂N₂O₇ Smältpunkt: 151 °C Storage Temperature: Kylskåp |
MDL Number:
MFCD00010113 CAS nummer: 40615-39-2 |