6,6-Dimethyl-3-azabicyclo[3.1.0]hexane ≥98%
Leverantör: Apollo Scientific
OR948657-25G OR948657-5G OR948657-10G
APOSOR948657-25GEA 2325 SEK
APOSOR948657-25G APOSOR948657-5G APOSOR948657-10G
6,6-Dimethyl-3-azabicyclo[3.1.0]hexane ≥98%
6,6-Dimethyl-3-azabicyclo[3.1.0]hexane
Formel: C₇H₁₃N
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD13176114
CAS nummer: 943516-54-9