3-Chloropropyldimethoxymethylsilane 95%
Leverantör: Apollo Scientific
OR948176-100G OR948176-25G OR948176-5G
APOSOR948176-100GEA 755 SEK
APOSOR948176-100G APOSOR948176-25G APOSOR948176-5G
3-Chloropropyldimethoxymethylsilane 95%
3-Chloropropyldimethoxymethylsilane
Formel: C₆H₁₅ClO₂Si
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00053912
CAS nummer: 18171-19-2