FA-Gly-OH 95%
Leverantör: Apollo Scientific
OR947916-1G OR947916-5G
APOSOR947916-1GEA 2250 SEK
APOSOR947916-1G APOSOR947916-5G
FA-Gly-OH 95%
FA-Gly-OH
Formel: C₉H₉NO₄
MW: 195,18 g/mol
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00080918
CAS nummer: 124882-74-2