(1-Isopropyl-3-piperidinyl)methanol 95%
Leverantör: Apollo Scientific
OR947764-1G OR947764-5G
APOSOR947764-1GEA 3775 SEK
APOSOR947764-1G APOSOR947764-5G
(1-Isopropyl-3-piperidinyl)methanol 95%
(1-Isopropyl-3-piperidinyl)methanol
Formel: C₉H₁₉NO
Storage Temperature: Omgivande
CAS nummer: 752970-45-9