4-(5-Oxo-3-pyrazolidinyl)benzeneboronic acid 97%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR9472-1G OR9472-250MG
APOSOR9472-1GEA 2675 SEK
APOSOR9472-1G APOSOR9472-250MG
4-(5-Oxo-3-pyrazolidinyl)benzeneboronic acid 97%
4-(5-Oxo-3-pyrazolidinyl)benzeneboronic acid
Formel: C₉H₁₁BN₂O₃
MW: 206,01 g/mol
Smältpunkt: 187…189 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD08235074
CAS nummer: 874290-64-9