5-Bromo-2-methoxynicotinic acid 98%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR9465-5G OR9465-1G OR9465-25G
APOSOR9465-5GEA 295 SEK
APOSOR9465-5G APOSOR9465-1G APOSOR9465-25G
5-Bromo-2-methoxynicotinic acid 98%
5-Bromo-2-methoxynicotinic acid
Formel: C₇H₆BrNO₃
MW: 232,04 g/mol
Smältpunkt: 156…158 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD06656771
CAS nummer: 54916-66-4