3-Cyanobenzamide 96%
Leverantör: Apollo Scientific
OR946455-1G OR946455-5G
APOSOR946455-1GEA 615 SEK
APOSOR946455-1G APOSOR946455-5G
3-Cyanobenzamide 96%
3-Cyanobenzamide
Formel: C₈H₆N₂O
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00017574
CAS nummer: 3441-01-8