4-Isopropyl-5-pyrimidineboronic acid 96%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR9462-1G OR9462-250MG OR9462-25MG
APOSOR9462-1GEA 14075 SEK
APOSOR9462-1G APOSOR9462-250MG APOSOR9462-25MG
4-Isopropyl-5-pyrimidineboronic acid 96%
4-Isopropyl-5-pyrimidineboronic acid
Formel: C₇H₁₁BN₂O₂
MW: 165,99 g/mol
Smältpunkt: 104…109 °C
Storage Temperature: Kylskåp
MDL Number: MFCD08235084
CAS nummer: 913835-27-5