3-Bromo-4-methylthiophene 97%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR9461-1G OR9461-25G OR9461-5G
APOSOR9461-1GEA 480 SEK
APOSOR9461-1G APOSOR9461-25G APOSOR9461-5G
3-Bromo-4-methylthiophene 97%
3-Bromo-4-methylthiophene
Formel: C₅H₅BrS
MW: 177.06 g/mol
Kokpunkt: 179…183 °C
Densitet: 1.584 g/cm³ (25 °C)
Flampunkt: 78 °C
Storage Temperature: Kylskåp
MDL Number: MFCD00130084
CAS nummer: 30318-99-1