5-Methyl-2-thenoic acid
Leverantör: Apollo Scientific
Synonyms: 5-Methylthiophene-2-carboxylic acid
OR9459-100G OR9459-25G OR9459-5G
APOSOR9459-100GEA 3325 SEK
APOSOR9459-100G APOSOR9459-25G APOSOR9459-5G
5-Methyl-2-thenoic acid
5-Methyl-2-thenoic acid
Formel: C₆H₆O₂S
MW: 142,18 g/mol
Smältpunkt: 135 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00005439
CAS nummer: 1918-79-2