3-Phenyl-1H-pyrazole
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR9451-1G OR9451-5G OR9451-25G
APOSOR9451-1GEA 260 SEK
APOSOR9451-1G APOSOR9451-5G APOSOR9451-25G
3-Phenyl-1H-pyrazole
3-Phenyl-1H-pyrazole
Formel: C₉H₈N₂
Kokpunkt: 314 °C
Smältpunkt: 75…82 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00159654
CAS nummer: 2458-26-6