4-Nitro-2-picoline
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR9449-1G OR9449-5G
APOSOR9449-1GEA 550 SEK
APOSOR9449-1G APOSOR9449-5G
4-Nitro-2-picoline
4-Nitro-2-picoline
Formel: C₆H₆N₂O₂
Smältpunkt: 42…44 °C
Storage Temperature: Kylskåp
MDL Number: MFCD03095077
CAS nummer: 13508-96-8