Quinoxaline-2-carboxamide 95%
Leverantör: Apollo Scientific
OR944667-1G OR944667-250MG
APOSOR944667-1GEA 2975 SEK
APOSOR944667-1G APOSOR944667-250MG
Quinoxaline-2-carboxamide 95%
Quinoxaline-2-carboxamide
Formel: C₉H₇N₃O
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD01684982
CAS nummer: 5182-90-1