2-Bromo-3-methylbenzaldehyde 95%
Leverantör: Apollo Scientific
OR944617-1G OR944617-250MG
APOSOR944617-1GEA 695 SEK
APOSOR944617-1G APOSOR944617-250MG
2-Bromo-3-methylbenzaldehyde 95%
2-Bromo-3-methylbenzaldehyde
Formel: C₈H₇BrO
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD18392002
CAS nummer: 109179-31-9