1-(1,5-Dimethyl-1H-pyrazol-4-yl)ethanone 95%
Leverantör: Apollo Scientific
OR943641-1G OR943641-250MG
APOSOR943641-1GEA 7625 SEK
APOSOR943641-1G APOSOR943641-250MG
1-(1,5-Dimethyl-1H-pyrazol-4-yl)ethanone 95%
1-(1,5-Dimethyl-1H-pyrazol-4-yl)ethanone
Formel: C₇H₁₀N₂O
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD03419815
CAS nummer: 21686-05-5