1-Chloro-2-(ethylsulphonyl)ethane 95%
Leverantör: Apollo Scientific
OR943614-1G OR943614-250MG
APOSOR943614-1GEA 5725 SEK
APOSOR943614-1G APOSOR943614-250MG
1-Chloro-2-(ethylsulphonyl)ethane 95%
1-Chloro-2-(ethylsulphonyl)ethane
Formel: C₄H₉ClO₂S
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD01752806
CAS nummer: 25027-40-1