5-Oxo-1-phenylpyrrolidine-3-carboxylic acid
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR9432-1G OR9432-250MG OR9432-5G
APOSOR9432-1GEA 1350 SEK
APOSOR9432-1G APOSOR9432-250MG APOSOR9432-5G
5-Oxo-1-phenylpyrrolidine-3-carboxylic acid
5-Oxo-1-phenylpyrrolidine-3-carboxylic acid
Formel: C₁₁H₁₁NO₃
MW: 205,22 g/mol
Smältpunkt: 192…194 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00207656
CAS nummer: 39629-86-2